Merck
225703
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2,2-dimethylpropionsäure-chlorid
98%
Synonym(e):
3-Chlorpivaloylchlorid, Chlorpivalinsäurechlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C(CH3)2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.01
Beilstein:
1746729
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
InChIKey
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)