Merck
223190
Sigma-Aldrich
γ-Terpinen
97%
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadien, p-Mentha-1,4-dien
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
Beilstein:
2038347
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39010915
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
γ-Terpinen, ein flüchtiges ätherisches Öl aus Melaleuca alternifolia, zeigt antimikrobielle Eigenschaften gegen verschiedene Humanpathogene. Es wird auch aus Lippia multiflora extrahiert. Die antioxidativen, antiinflammatorischen und antiproliferativen Wirkungen von γ-Terpinen werden untersucht.
Anwendung
γ-Terpinen kann verwendet werden als:
  • Wasserstoffvorläufer in der katalytischen Transferhydrierung von Silylenolethern.
  • Referenzverbindung in der kinetischen Untersuchung der Ozonolyse von (E)-β-Farnesen.
  • Wasserstoffatom-Donator in der Cr-katalysierten Radikalzyklisierung von Halo-Acetalen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
124.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bagora Bayala et al.
PloS one, 9(3), e92122-e92122 (2014-03-26)
This research highlights the chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities of essential oils from leaves of Ocimum basilicum, Ocimum americanum, Hyptis spicigera, Lippia multiflora, Ageratum conyzoides, Eucalyptus camaldulensis and Zingiber officinale. Essential oils were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry
Chromium-catalyzed radical cyclization of bromo and chloro acetals
MacLeod KC, et al.
Organometallics, 29, 6639-6641 (2010)
Gas-phase reaction of (E)-β-farnesene with ozone: Rate coefficient and carbonyl products
Kourtchev I, et al.
Atmospheric Environment, 43, 3182-3190 (2009)
FLP-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Silyl Enol Ethers
Khan I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57, 12356-12359 (2018)
Tais Susane Pereira et al.
Journal of ethnopharmacology, 151(2), 852-857 (2013-12-10)
The volatile essential oil derived from the plant Melaleuca alternifolia, also called tea tree oil (TTO), is largely employed for its antimicrobial properties against several human pathogens. It is used in many topical formulations to treat cutaneous infections. Since very
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis