Merck
222925
Sigma-Aldrich
D-Glucarsäure Monokaliumsalz
98%
Synonym(e):
D-Glucarsäure Monokaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)