Wichtige Dokumente
222836
Nonadecansäure
99%
Synonym(e):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.50
Beilstein:
1786261
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?