Merck
222666
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-methylanilin
99%
Synonym(e):
3-Fluor-p-toluidin, 4-Amino-2-fluor-toluol
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Dichte
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
MGRHBBRSAFPBIN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preconcentration of aniline derivatives from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration.
Analyst, 118(1), 23-27 (1993)