Merck
222623
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
bp
121-123 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(O)C#CC(C)(C)O
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChIKey
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)