220477
D-(−)-Lyxose
99%
Synonym(e):
D-Lyxopyranose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D -15.8°, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m1/s1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-AGQMPKSLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable