Merck
21874
Sigma-Aldrich
4′-Carboxy-benzo-15-crown-5
≥98.0%
Synonym(e):
(Benzo-15-crown-5)-4′-carbonsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 214.00
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 214.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.32
Beilstein:
1597153
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
InChIKey
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)