Merck
215988
Sigma-Aldrich
Vanadium(III)-oxid
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 97.30
100 G
CHF 371.00
CHF 97.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 97.30
100 G
CHF 371.00
About This Item
Lineare Formel:
V2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 97.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp (Schmelzpunkt)
1970 °C (lit.)
Dichte
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChIKey
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)