Wichtige Dokumente
215945
Pararosanilinacetat
Dye content 90 %
Synonym(e):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
203 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: 0.1%
λmax
545 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥11000 at 235-241 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥16000 at 286-292 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥78000 at 543-549 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChIKey
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?