Wichtige Dokumente
215570
1,4-Cyclohexandion-mono(2,2-dimethyltrimethylenketal)
95%
Synonym(e):
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
InChI
1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?