202746
Bariumfluorid
99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2260 °C (lit.)
Dichte
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable