Merck
253952
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV)-oxid
99.9% trace metals basis
Größe auswählen
10 G
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 351.00
About This Item
Lineare Formel:
Tb4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.70
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: terbium
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChIKey
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.