Merck
297852
Sigma-Aldrich
Ethyl-p-tolylacetat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
Beilstein:
2045927
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethyl p-tolylacetate was used in preparation of:
  • ethyl-substituted phenylpropioloylacetates[1]
  • ethyl 2-(4-bromomethylphenyl)propionate[2]
  • (−)-incrustoporin, antifungal agent[3]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ring-Closing Metathesis Enabled Efficient Synthesis of ?-Butenolide Antifungal Agent (-)-Incrustoporin and its Analogues.
Fernandes RA, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 3(1), 58-62 (2014)
Synthesis of 2-(4-bromomethylphenyl) propionic acid and ester.
Liu Z-X and Cheng Q-R.
Chemical Reagents, 4, 021-021 (2011)
The condensation of acetylenic esters with ethyl phenylacetates.
Al-Jallo HN and Al-Hajjar FH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 15, 2056-2058 (1970)