198870
2-(p-Tolyl)pyridin
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.617 (lit.)
bp
170-180 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3
InChIKey
KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter