Wichtige Dokumente
195413
Methacrylonitril
99%
Synonym(e):
1-Methylethenyl cyanide, 2-Cyano-1-propene, 2-Methyl-2-propenenitrile, 2-Methylpropenenitrile, Isobutenenitrile, Isopropene cyanide, Methacrylnitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
64 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Enthält
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.400 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35.8 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3
InChIKey
GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)