195057
2-Benzylaminopyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
116-131 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
SMILES String
C(Nc1ccccn1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
InChIKey
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable