193437
2-Methylcyclohexylamin, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
1-Amino-2-methyl-cyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCCC1N
InChI
1S/C7H15N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChIKey
FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter