Merck
189324
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzylalkohol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)c(CO)c1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)