Wichtige Dokumente
184063
6-Methoxy-2-tetralon
95%
Synonym(e):
6-Methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalinon
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5645 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-37 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
InChIKey
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?