Merck
183512
Sigma-Aldrich
3-Methyldiphenylamin
98%
Größe auswählen
10 G
CHF 53.00
CHF 53.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 53.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 53.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.635 (lit.)
bp
315 °C/724 mmHg (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
InChIKey
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)