Merck
181404
Sigma-Aldrich
Poly(butylacrylat) -Lösung
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Synonym(e):
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
About This Item
Lineare Formel:
(C7H12O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
1.2 (37 °C, vs air)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Mol-Gew.
average Mw ~99,000 by GPC
Zusammensetzung
solids, 25-30 wt. %
Konzentration
in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
Übergangstemp.
Tg -49 °C
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Spezifisches Gewicht ohne Lösungsmittelgewicht.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4.0 °C