Wichtige Dokumente
180858
N,N′-Diheptyl-4,4′-bipyridiniumdibromid
97%
Synonym(e):
N ,N ′-Diheptyl-4,4′-dipyridylium dibromide, DHPB, Diheptylviologen bromide, Diheptylviologen dibromide, Heptylviologen dibromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCC)cc2
InChI
1S/C24H38N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-17-25-19-13-23(14-20-25)24-15-21-26(22-16-24)18-12-10-8-6-4-2;;/h13-16,19-22H,3-12,17-18H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
VRXAJMCFEOESJO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.