Wichtige Dokumente
180777
N,N-Dimethyl-m-toluidin
97%
Synonym(e):
3-(Dimethylamino)toluene, 3-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-m-toluidine, N,N,3-Trimethylaniline, N,N,3-Trimethylbenzenamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.55 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-5-4-6-9(7-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChIKey
CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?