Merck
179884
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlor-phthalsäure
99%
Synonym(e):
4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2-1,2-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.02
Beilstein:
1877706
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O4/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
FDOQKGWUMUEJLX-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound has an extremely unconventional infrared spectrum, resembling that of an amino acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1