Wichtige Dokumente
176923
1,3-Difluor-2-propanol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
sodium fluoride as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.373 (lit.)
bp
54-55 °C/34 mmHg (lit.)
Dichte
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OC(CF)CF
InChI
1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
InChIKey
PVDLUGWWIOGCNH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?