176842
1-Phenyl-4,5-dichlor-6-pyridazon
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
VKWCOHVAHQOJGU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)