Merck
176710
Sigma-Aldrich
Deuteriumbromid -Lösung
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
Größe auswählen
25 G
CHF 177.00
CHF 177.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 177.00
About This Item
Lineare Formel:
DBr/D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 177.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
47 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
bp
126 °C (lit.)
Dichte
1.537 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
InChIKey
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)