Merck
151904
Sigma-Aldrich
Ethanol-d1
≥99.5 atom % D
Synonym(e):
Ethanol-OD, Ethylalkohol-OD
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.07
Beilstein:
1731246
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Assay
≥99.00%
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.5-15 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.1000% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethan(ol-d) (Ethanol-OD) ist ein deuterierter Ethanol, bei dem das Proton der OH-Gruppe durch das Deuterium-Atom (D) ersetzt wurde. Es handelt sich um ein Deuterium-markiertes Lösungsmittel. Ethanol-OD dient als Modellverbindung, um mittels Raman-Spektrometrie die Feinstruktur des OX (X = H, D)-Streckschwingungsprofil zu evaluieren, das auf drehungsbedingte Isomerie zurückgeht. Triethylorthocarbonat wird bei der Herstellung von Ethanol-OD mit hoher isotopischer Reinheit als Vorläufer verwendet.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The origin of the triplet structure of the OD stretching vibrational Raman profile of ethanol-OD in the gas phase.
Schiel D and Richter W.
Chemical Physics Letters, 166(1), 82-86 (1990)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)