Merck
171905
Sigma-Aldrich
Tridecandisäure-dimethylester
98%
Synonym(e):
Dimethyl-tridecanedioat
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2C(CH2)11CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
326-328 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-37 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)