171441
Trifluoriodmethan
99%
Synonym(e):
Iodtrifluormethan, Perfluormethyliodid, Trifluormethyl-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
−22.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<−78 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)I
InChI
1S/CF3I/c2-1(3,4)5
InChIKey
VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Compatible with the following:
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Artikel
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)