170860
Nicotinsäure Natriumsalz
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2.Na/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable