Wichtige Dokumente
168769
Inden
98%
Synonym(e):
Indonaphthene
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5-−3 °C (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: miscible
water: insoluble
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChIKey
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?