Wichtige Dokumente
16860
2-Brom-decansäure
≥96.0% (AT)
Synonym(e):
2-Brom-caprinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (AT)
Brechungsindex
n20/D 1.471
bp
116-118 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
KNLOTZNPRIFUAR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)