Wichtige Dokumente
167940
Ethylcrotonat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?