163627
Orthokohlensäure-tetraethylester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N