160369
Phenylmalonsäure
98%
Synonym(e):
α-Carboxyphenylacetic acid, α-Phenylmalonic acid, 2-Phenylpropanedioic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
WWYDYZMNFQIYPT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?