157538
2-Methylbenzophenon
98%
Synonym(e):
(2-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(o -tolyl)methanone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, o -Methylbenzophenone, o -Tolyl phenyl ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5958 (lit.)
bp
125-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
InChIKey
CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?