Merck
189960
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzhydrol
≥98%
Größe auswählen
25 G
CHF 59.40
CHF 59.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 59.40
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 59.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
bp
323 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
InChIKey
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methylbenzhydrol on etherification with tropine yields tropinyl 2-methyl-benzhydryl ether hydrobromide (BS 6825)[1]. It also undergoes reduction in acetic acid containing iodine and aqueous hypophosphorous acid to yield diphenylmethanes[2].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Further studies on the reduction of benzylic alcohols by hypophosphorous acid/iodine.
Gordon PE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 393-400 (2005)
The effect of alkyl substitution in drugs. IV. Pharmacological properties of tropinyl 2-methylbenzhydryl ether hydrobromide (BS 6825).
A B FUNCKE et al.
Journal of medicinal and pharmaceutical chemistry, 4, 215-224 (1961-09-08)