Wichtige Dokumente
156493
2-Acetyl-1,3-cyclohexandion
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C8H10O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h8H,2-4H2,1H3
InChIKey
CHNXDYRMRBQOEF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?