156485
Quecksilber(II)-trifluoracetat
98%
Synonym(e):
Bis-(trifluoracetoxy)-quecksilber, Quecksilber-trifluoracetat, Trifluoressigsäure Quecksilber(II)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
Eignung der Reaktion
core: mercury
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Eignung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges