Merck
156396
Sigma-Aldrich
Ethylamin -Lösung
70 wt. % in H2O
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
Form
liquid
Konzentration
70 wt. % in H2O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C