Merck
156140
Sigma-Aldrich
o-Phenylenphosphorchloridat
technical grade
Synonym(e):
o-Phenylen-phosphorochloridat, Phosphorsäure-(o-phenylenester)-chlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.52
Beilstein:
142368
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
120 °C/9 mmHg (lit.)
SMILES String
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
InChIKey
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
  • Vinyloxy phosphorus monomers
  • Phosphorylation agent
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)