Wichtige Dokumente
155799
4-Fluorstyrol
99%, contains tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
1-Ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Vinyl-4-fluorobenzene, p -Fluorostyrene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
67 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChIKey
JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.