Merck
155640
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-isothiazol -hydrochlorid
Größe auswählen
25 G
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 233.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.63
Beilstein:
3689447
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
~10% NH4Cl
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
InChIKey
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)