15555
Boc-Nle-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-capronsäure, (S)-2-(Boc-amino)-hexansäure, Boc-L-norleucin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −8±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
ZIOCIQJXEKFHJO-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves