Merck
15495
Sigma-Aldrich
Boc-Sar-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
Boc-N-methylglycin, Boc-sarcosin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
Beilstein:
2046827
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (T)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(CC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
InChIKey
YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jing Zhang et al.
Cell death and differentiation, 27(5), 1569-1587 (2019-10-28)
Microtubule-targeting agents (MTAs) are a class of most widely used chemotherapeutics and their mechanism of action has long been assumed to be mitotic arrest of rapidly dividing tumor cells. In contrast to such notion, here we show-in many cancer cell