Merck
15477
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH Hydrat
≥99.0% (TLC), ~1 mol/mol water
Synonym(e):
Boc-3-cyclohexyl-L-alanin Hydrat, Boc-hexahydro-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.35 (anhydrous basis)
Beilstein:
3060603
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −15.5±1°, c = 2% in glacial acetic acid
Verunreinigungen
~1 mol/mol water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H25NO4.H2O/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);1H2/t11-;/m0./s1
InChIKey
KGIDHDHQFLWAMT-MERQFXBCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)