Merck
152234
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitroanisol
97%
Synonym(e):
5-Methoxy-2-nitro-toluol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
Beilstein:
2328600
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methyl-4-nitroanisole was used in the preparation of enamine[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.