Merck
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornen-2,2-dimethanol
98%
Synonym(e):
NDM
Größe auswählen
1 G
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 180.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
SMILES String
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
InChIKey
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.